Läs mer
2,2-Difluoro-1,3-bensodioxol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30377116
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30377116 100 mg
1 options
Produktkod. 30377116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445583100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
CAS 656-46-2
Molekylformel C8H4F2O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
Molekylvikt (g/mol) 202.11
Formel vikt 202.0078