Läs mer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15254388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15254388 1 g 1g
15264388 5 g 5g
15274388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15254388 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1583-59-1
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00236217
InChI-nyckel DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
LEDER FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densitet 1.3080g/mL, 1.308
Kokpunkt 129.0°C to 130.0°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel vikt 158.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.