Läs mer
2,2-Difluor-1,3-bensodioxol, 97 %
Produktkod. 11418917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418917 25 g 25g
11408917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20540.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1583-59-1
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00236217
InChI-nyckel DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
IUPAC-namn 2,2-difluoro-2H-1,3-bensodioxol
LEDER FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densitet 1.308
Kokpunkt 129 °C till 130 °C
Flampunkt 32 °C (90 °F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1307648
Formel vikt 158.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.