Läs mer
2,2-Difluoro-1,3-bensodioxol, TRC
Produktkod. 30372384
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30372384 1 g
1 options
Produktkod. 30372384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4455651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Molekylformel C7H4F2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
LEDER FC1(F)Oc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1,3-bensodioxol
Molekylvikt (g/mol) 158.1
Formel vikt 158.0179