Läs mer
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 12695027 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12695027 1 g 1g
12605037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12695027 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128073-33-6
InChI-nyckel HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid, 2,2-difluoro-1-methyl cyclopropane carboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid
PubChem CID 14695229
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(CC1(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2, 2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 62.0°C to 65.0°C
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C5H6F2O2
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 136.098
Formel vikt 136.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.