Läs mer
(±)-2,2-Difluor-1-metylcyklopropankarboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15418295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418295 250 mg 250mg
15408295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33055.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 128073-33-6 | C5H6F2O2 | 136,098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128073-33-6
Molekylformel C5H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 136.098
MDL-nummer MFCD07777163
InChI-nyckel HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid, 2,2-difluoro-1-methyl cyclopropane carboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid
PubChem CID 14695229
IUPAC-namn 2,2-difluoro-l-metylcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER CC1(CC1(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 62 °C till 64 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 136.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.