Läs mer
2’,2’-Difluoro-2’-deoxycytidine, TRC
Produktkod. 30402910
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30402910 250 mg
1 options
Produktkod. 30402910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG305030250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine
CAS 103882-84-4
Molekylformel C9H11F2N3O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-Amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
IUPAC-namn 4-amino-1-[(4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 263.2
Formel vikt 263.0718