Läs mer
2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1/i8+1,12+1,13+1 |
| Procent renhet | >95% |