Läs mer
2,2-difluor-2-fenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30386425
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386425 100 mg
30376504 250 mg
30378516 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD447148100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 360-03-2
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Synonym alpha,alpha-Difluorobenzeneacetic Acid, Difluorophenylacetic Acid, alpha,alpha-Difluorophenylacetic Acid
LEDER OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-2-phenylacetic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
Formel vikt 172.0336