missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7F2NS/c7-6(8,4-9)5-2-1-3-10-5/h1-3H,4,9H2 |
| Formel vikt | 163.0267 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?