missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Difluoro-3-hydroxy-(3-pyridyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoro-3-hydroxy-(3-pyridyl)propionic Acid |
| CAS | 887354-54-3 |
| Molekylformel | C8 H7 F2 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F2NO3/c9-8(10,7(13)14)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(c1cccnc1)C(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoro-3-hydroxy-3-pyridin-3-ylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.14 |
| Formel vikt | 203.0394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?