Läs mer
2,2-Difluoro-3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoro-3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid |
| CAS | 1248233-69-3 |
| Molekylformel | C6 H10 F2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10F2O3/c1-3(2)4(9)6(7,8)5(10)11/h3-4,9H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(C)C(O)C(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoro-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.139 |
| Formel vikt | 168.06 |