Läs mer
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid, 97%
Produktkod. 15424867
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424867 1 g 1g
15444867 250 mg 250mg
15434867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15424867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32173.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
2,2-difluor-4-pentensyra är involverad i jodolaktoniseringsreaktionen för att ge motsvarande gamma-lakton, som omvandlas för att framställa 5-hydroxi-3,3-difluoropiperidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2-difluor-4-pentensyra är involverad i jodolaktoniseringsreaktionen för att
ge motsvarande gamma-lakton, som omvandlas för att framställa 5-hydroxi-3,3-difluoropiperidin.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55039-89-9
Molekylformel C5H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 136.098
MDL-nummer MFCD09800642
InChI-nyckel LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
IUPAC-namn 2,2-difluorpent-4-ensyra
LEDER C=CCC(C(=O)O)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Kokpunkt 56°C to 58°C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 136.1
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.