Läs mer
2,2-Difluoro-N-metoxi-N-metylacetamid, 95 %
Produktkod. 11435560
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435560 5 g 5g
15403317 250 mg 250mg
11425560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25833.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142492-01-1
Molekylformel C4H7F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.10
MDL-nummer MFCD06248152
InChI-nyckel CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19023731
IUPAC-namn 2,2-difluor-N-metoxi-N-metylacetamid
LEDER CON(C)C(=O)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Kokpunkt 40 °C till 41 °C (0,7 mmHg)
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 5 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Formel vikt 139.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.