Läs mer
2,2-difluoro-N-metoxi-N-metylacetamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403510
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10403510 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10403510 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00153DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H7F2NO2
MDL-nummer MFCD06248152
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
InChI-nyckel CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CON(C)C(=O)C(F)F
IUPAC-namn 2,2-difluor-N-metoxi-N-metylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 139.10
PubChem CID 19023731
Formel vikt 139.1
Procent renhet 95%