Läs mer
2,2-Difluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoroacetamide |
| CAS | 359-38-6 |
| Molekylformel | C2H3F2NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Difluoroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3F2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| LEDER | NC(=O)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.05 |
| Formel vikt | 95.0183 |