Learn More
2,2-Difluoroacetophenone, 95%
Artikelnummer. 11359959
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11359959 250 mg 250mg
11369959 1 g 1g
11379959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11359959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25750.MD
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 395-01-7 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
2,2-difluoracetofenon fungerar som en mellanprodukt vid framställning av olika substanser såsom läkemedel. Vidare används det i en-kärlssyntesen av difluormetylerade arener från arylklorider och bromider. Utöver detta genomgår den reduktion med (-)-diisopinokamfeylklorboranklorid för att få R-alkoholer med en renhet på 85 % ee.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2-difluoracetofenon fungerar som en mellanprodukt vid framställning av olika substanser såsom läkemedel. Vidare används det i en-kärlssyntesen av difluormetylerade arener från arylklorider och bromider. Utöver detta genomgår den reduktion med (-)-diisopinokamfeylklorboranklorid för att få R-alkoholer med en renhet på 85 % ee.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-01-7
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.132
MDL-nummer MFCD06246879
InChI-nyckel OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro
PubChem CID 273286
IUPAC-namn 2,2-difluoro-l-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoroacetophenone
Smältpunkt 48°C to 50°C
Kokpunkt 53°C to 54°C (12 mmHg)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4955
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 156.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.