Läs mer
2,2-Difluorobutyrsyra, 97 %
Produktkod. 15483307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483307 250 mg 250mg
11465550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25830.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124,087 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2366-62-3
Molekylformel C4H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.087
MDL-nummer MFCD03093765
InChI-nyckel SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC-namn 2,2-difluorbutansyra
LEDER CCC(C(=O)O)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluorobutyric acid
Smältpunkt 7 °C till 9 °C
Densitet 1.22
Kokpunkt 100 °C till 101 °C (8,5 mmHg)
Linjär formel CH3CH2CF2COOH
Brytningsindex 1.3645
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 124.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.