Läs mer
2,2-Difluorcyklopropanpropankarboxylsyra, 95 %
Produktkod. 11319969
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319969 1 g 1g
11309969 250 mg 250mg
11329969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25752.03
 Begränsad artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 107873-03-0 | C4H4F2O2 | 122,071 g/mol
2,2-difluorcyklopropankarboxylsyraderivat (dvs 2,2-difluorcyklopropankarbonylklorid) används i Friedel-Crafts-reaktioner med olika arener för att framställa aryl-2,2-difluorcyklopropylketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2-difluorcyklopropankarboxylsyraderivat (dvs 2,2-difluorcyklopropankarbonylklorid) används i Friedel-Crafts-reaktioner med olika arener för att framställa aryl-2,2-difluorcyklopropylketoner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107873-03-0
Molekylformel C4H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 122.071
MDL-nummer MFCD04115828
InChI-nyckel KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro, acmc-20aht4, 2-carboxy-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluoro cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic?acid, 2,2-difluorocyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluorocyclopropane-carboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2782823
IUPAC-namn 2,2-difluorcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER C1C(C1(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 55°C to 60°C
Kokpunkt 70°C (7 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 122.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.