Läs mer
2,2-Difluorocyclopropanemethanol, 97%
Produktkod. 15494757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494757 250 mg 250mg
15484757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32083.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 509072-57-5 | C4H6F2O | 108.088 g/mol
2,2-difluorcyklopropanmetanol används som en mellanprodukt vid framställning av (2,2-difluorcyklopropyl)metylamin. Det används också som ett reagens vid syntesen av pyrrolopyridinderivat, som finner tillämpning som ett antiviralt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2-difluorcyklopropanmetanol används som mellanprodukt vid framställning av (2,2-difluorcyklopropyl)metylamin. Det används också som ett reagens vid syntesen av pyrrolopyridinderivat, som finner tillämpning som ett antiviralt medel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 509072-57-5
Molekylformel C4H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 108.088
MDL-nummer MFCD06797748
InChI-nyckel XOLSMTBBIZDHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropyl methanol, 2,2-difluorocyclopropanemethanol, 2,2-difluorocyclopropyl-methanol, 97+%, soqdfiarbswxuup@, 2,2-difluoro-cyclopropanemethanol, 2,2-difluorocyclopropyl-methanol, 2,2-difluoro-cyclopropyl-methanol, cyclopropanemethanol, 2,2-difluoro
PubChem CID 2761401
IUPAC-namn (2,2-difluorcyklopropyl)metanol
LEDER C1C(C1(F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Kokpunkt 129°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1987
Formel vikt 108.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.