Läs mer
2,2-Difluoroetanol, 97 %
Produktkod. 11415826
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415826 1 g 1g
11425826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22201.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 359-13-7 | C2H4F2O | 82,05 g/mol
2,2-difluoretanol används som kemiska mellanprodukter. Den har breda tillämpningar inom medicin och fluorpolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2-difluoretanol används som kemiska mellanprodukter. Den har breda tillämpningar inom medicin och fluorpolymerer.
Löslighet
löslig i kloroform, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 359-13-7
Molekylformel C2H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 82.05
MDL-nummer MFCD00042248
InChI-nyckel VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
PubChem CID 136187
IUPAC-namn 2,2-difluoretanol
LEDER C(C(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoroethanol
Smältpunkt -28°C
Densitet 1.296
Kokpunkt 95°C to 96°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Brytningsindex 1.3335
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1731617
Löslighetsinformation soluble in chloroform,ethanol.
Formel vikt 82.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.