Läs mer
2,2-Difluoroethanol, TRC
Produktkod. 30387568
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30387568 10 g
1 options
Produktkod. 30387568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44558010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoroethanol
CAS 359-13-7
Molekylformel C2 H4 F2 O
Kvantitet 10 g
Synonym 2,2-Difluoro-ethanol
InChI formel InChI=1S/C2H4F2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
LEDER OCC(F)F
IUPAC-namn 2,2-difluoroethanol
Molekylvikt (g/mol) 82.05
Formel vikt 82.023