Läs mer
2,2-Difluoroethanol, TRC
Produktkod. 30382703
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382703 1 g
1 options
Produktkod. 30382703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4455801G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoroethanol
CAS 359-13-7
Molekylformel C2 H4 F2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2-Difluoro-ethanol
InChI formel InChI=1S/C2H4F2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
LEDER OCC(F)F
IUPAC-namn 2,2-difluoroethanol
Molekylvikt (g/mol) 82.05
Formel vikt 82.023