Läs mer
2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride |
| CAS | 2733213-72-2 |
| Molekylformel | C2H3D2F2N • HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,2-Difluoro-1-ethanamine-d2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H/i/hD2 |
| LEDER | [2H]N(CC(F)F)[2H].Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoroethan-1-amine-d2 hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.54 |
| Formel vikt | 119.03 |