missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2-Difluoromalonamide, TRC

Produktkod. 30367444
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367444 100 mg
30350906 10 mg
30358110 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD357845100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 425-99-0
Molekylformel C3H4N2O2F2
Molekylvikt (g/mol) 138.07
IUPAC-namn 2,2-difluoropropanediamide
LEDER NC(=O)C(F)(F)C(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoromalonamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4F2N2O2/c4-3(5,1(6)8)2(7)9/h(H2,6,8)(H2,7,9)
Formel vikt 138.0241
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.