Läs mer
2,2-difluorpropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331959 1 g 1g
15433347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26030.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 373-96-6 | Molekylformel: C3H4F2O2 | Molekylvikt: 110,06 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 373-96-6
Molekylformel C3H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 110.06
MDL-nummer MFCD03093764
InChI-nyckel PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
PubChem CID 2782825
IUPAC-namn 2,2-difluorpropansyra
LEDER CC(F)(F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoropropionic acid
Smältpunkt 36 °C till 44 °C
Kokpunkt 142 °C
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Linjär formel CH3CF2COOH
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 110.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.