Learn More
2,2-Difluorpropionsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Difluoropropionic acid |
| CAS | 373-96-6 |
| Molekylformel | C3H4O2F2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-difluorpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.05 |
| Formel vikt | 110.0179 |