Läs mer
2,2-Difluorpropionsyra, TRC
Produktkod. 30386135
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30386135 500 mg
1 options
Produktkod. 30386135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455898500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Molekylformel C3H4O2F2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
LEDER CC(F)(F)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-difluorpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 110.05
Formel vikt 110.0179