Läs mer
2,2-Difluorosuccininsyra, 94 %
Produktkod. 11340204
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340204 5 g 5g
11330204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00773.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 665-31-6 | C4H4F2O4 | 154,07 g/mol
2,2-difluorbärnstenssyra används vid framställning av fluorfumarsyra. Det används också vid enolatalkylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,2-difluorbärnstenssyra används vid framställning av fluorfumarsyra. Det används också vid enolatalkylering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 665-31-6
Molekylformel C4H4F2O4
Molekylvikt (g/mol) 154.07
MDL-nummer MFCD00040970
InChI-nyckel ZYLFHISLYSHWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorosuccinic acid, 2,2-difluorosuccinicacid, butanedioic acid, 2,2-difluoro, pubchem23428, 2,2-difluoro-butanedioic acid, butanedioic acid,2,2-difluoro, 2,2-difluoro succinic acid, 2,2-difluorobutane-1,4-dioic acid
PubChem CID 69581
IUPAC-namn 2,2-difluorbutandisyra
LEDER OC(=O)CC(F)(F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluorosuccinic acid
Smältpunkt 139 °C till 144 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1773355
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 154.07
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.