Läs mer
2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimetoxybensofenon, TRC
Produktkod. 30384739
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384739 500 mg
1 options
Produktkod. 30384739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493588500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
CAS 131-54-4
Molekylformel C15 H14 O5
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxy- (6CI,8CI), Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol, 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Benzophenone 6, Cyasorb UV 12, NSC 40149, Seesorb 107, UV 49, Uvinul 3049, Uvinul D 49
InChI formel InChI=1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3
LEDER COc1ccc(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c(O)c1
IUPAC-namn bis(2-hydroxy-4-metoxifenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 274.27
Formel vikt 274.0841
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.