Läs mer
2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimetoxybensofenon, TRC
Produktkod. 30381344
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30381344 2.5 g
1 options
Produktkod. 30381344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4935882.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
CAS 131-54-4
Molekylformel C15 H14 O5
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxy- (6CI,8CI), Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol, 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Benzophenone 6, Cyasorb UV 12, NSC 40149, Seesorb 107, UV 49, Uvinul 3049, Uvinul D 49
InChI formel InChI=1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3
LEDER COc1ccc(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c(O)c1
IUPAC-namn bis(2-hydroxy-4-metoxifenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 274.27
Formel vikt 274.0841