Läs mer
2,2-Diiodopropane, TRC
Produktkod. 30385777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385777 5 g
30372155 1 g
30383903 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4557155G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-13-7
Molekylformel C3H6I2
Molekylvikt (g/mol) 295.89
IUPAC-namn 2,2-diiodopropane
LEDER IC(I)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Diiodopropane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6I2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
Formel vikt 295.8559