missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2'-dimetoxi-1,1'-bifenyl, TRC

Produktkod. 30373520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373520 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46048050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2'-Dimethoxy-1,1'-biphenyl
CAS 4877-93-4
Molekylformel C14 H14 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O2/c1-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)16-2/h3-10H,1-2H3
LEDER COc1ccccc1c2ccccc2OC
IUPAC-namn 1-metoxi-2-(2-metoxifyrenyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 214.26
Formel vikt 214.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.