Läs mer
2,2-Dimethoxy-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethoxy-1-propanamine |
| CAS | 131713-50-3 |
| Molekylformel | C5 H13 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(C)(CN)OC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethoxypropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.162 |
| Formel vikt | 119.095 |