missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Dimethoxy-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethoxy-1-propanamine |
| CAS | 131713-50-3 |
| Molekylformel | C5 H13 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(C)(CN)OC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethoxypropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.162 |
| Formel vikt | 119.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?