Läs mer
2,2-dimetoxi-2-fenylacetofenon, 99 %
Produktkod. 10242652 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10242652 5 g Glasflaska 5g
10184010 50 g Glasflaska 50g
10543361 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10242652 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187840050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24650-42-8
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.30
MDL-nummer MFCD00008475
InChI-nyckel KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC-namn 2,2-dimetoxi-1,2-difenyletanon
LEDER COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64 °C till 68 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0,2 % max. (75 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COC(OCH3)2C6H5
Kvantitet 5 g
Merck Index 14, 3392
Formel vikt 256.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.