Läs mer
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Mikromol™
Produktkod. 30052508
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052508 100 mg
1 options
Produktkod. 30052508 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0889.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
CAS 122-07-6
Analyt- eller komponentnamn 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Methimazole Related Compound A, Thiamazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
LEDER CNCC(OC)OC
IUPAC-namn 2,2-dimethoxy-N-methylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 119.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 119.0946 g/mol