Läs mer
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| CAS | 122-07-6 |
| Molekylformel | C5 H13 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CNCC(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethoxy-N-methylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0946 |