Läs mer
2,2'-dimetoxybifenyl, 97 %
Produktkod. 11411027
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411027 5 g 5g
11421027 25 g 25g
11431027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23411.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4877-93-4 | C14H14O2 | 214,26 g/mol
2,2-dimetoxi-1,1-bifenyl används vid syntes av bifenylställningar vid framställning av bifenyl-tetratiafulvalenderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2-dimetoxi-1,1-bifenyl används vid syntes av bifenylställningar vid framställning av
bifenyl-tetratiafulvalenderivat.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4877-93-4
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
MDL-nummer MFCD00067073
InChI-nyckel VGMKUVCDINAAFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611816
IUPAC-namn 1-metoxi-2-(2-metoxifenyl)bensen
LEDER COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dimethoxybiphenyl
Smältpunkt 152°C to 156°C
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-dimethoxybiphenyl, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 1-methoxy-2-2-methoxyphenyl benzene, 2,2'-dimethoxy-biphenyl, biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 2,2/'-dimethoxybiphenyl, acmc-1ao09, 1,1'-biphenyl,2,2'-dimethoxy, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl #
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vikt 214.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.