Läs mer
2,2-dimethoxybutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-dimethoxybutane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5-6(2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 118.0994 |