Läs mer
2,2-dimetoxipropan, 98 %
Produktkod. 11404130
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404130 100 mL 100ml
11474884 500 mL 500ml
11484884 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13810.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104,149 g/mol
2,2-dimetoxipropan fungerar som ett dehydratiseringsmedel. Det fungerar också som en mellanprodukt i syntesen av vitamin E, vitamin A och olika karotenoider såsom astaxanthin. Det används som ett reagens för framställning av 1,2-dioler, acetonider, isopropylidenderivat av sockerarter, nukleosider, metylestrar av aminosyror och enoletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2-dimetoxipropan fungerar som ett dehydratiseringsmedel. Det fungerar också som en mellanprodukt i syntesen av vitamin E, vitamin A och olika karotenoider såsom astaxanthin. Det används som ett reagens för framställning av 1,2-dioler, acetonider, isopropylidenderivat av sockerarter, nukleosider, metylestrar av aminosyror och enoletrar.
Löslighet
Löslig i bensen, koltetraklorid, etyleter och n-butan, metanol. Måttligt lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-76-9
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.149
MDL-nummer MFCD00008479
InChI-nyckel HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
IUPAC-namn 2,2-dimetoxipropan
LEDER CC(C)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethoxypropane
Smältpunkt -47°C
Densitet 0.848
Kokpunkt 79°C to 81°C
Flampunkt −11°C (12°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Sweet
Brytningsindex 1.378
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 635678
Löslighetsinformation Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethoxypropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethoxypropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.