Läs mer
2,2-Dimethoxypropane, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -47°C |
| Densitet | 0.85 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008479 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal, 2,2-Dimethoxypropane |