Läs mer
2,2-Dimetoxipropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethoxypropane |
| CAS | 77-76-9 |
| Molekylformel | C5H12O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,2-Bis(methyloxy)propane, 2,2-Dimethoxypropane, Acetone Dimethyl Ketal, NSC 62085 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3 |
| LEDER | COC(C)(C)OC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetoxipropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.0837 |