Läs mer
2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 212.1313 |