Läs mer
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole-4-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole-4-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 38515-62-7 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-12(2)15-9-5-4-8(6-10(9)16-12)7-11(13)14-3/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)N2CCNCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.1368 |