Läs mer
2,2-Dimethyl-1,3-benzoxazin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-1,3-benzoxazin-4-one |
| CAS | 30914-88-6 |
| Molekylformel | C10H11NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo-1,3-oxazin-4-one, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo[e]oxazin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-10(2)11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)13-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC1(C)NC(=O)c2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethyl-3H-1,3-benzoxazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |