Läs mer
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486890
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486890 1 g 1g
15479129 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20177.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74181-34-3 | Molecular Formula: C6H10O3 | Molecular Weight: 130.143 g/mol
2,2-dimetyl-1,3-dioxan-5-on används vid framställning av 2,2-dimetyl-[1,3]dioxan-5-ol genom reduktion med litiumaluminiumhydrid. Det används också vid annullering av bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa, beta-enaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2-dimetyl-1,3-dioxan-5-on används vid framställning av 2,2-dimetyl-[1,3]dioxan-5-ol genom reduktion med litiumaluminiumhydrid. Det används också vid annullering av bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa, beta-enaler.
Löslighet Blandbar med vatten och
de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Luft-, fukt- och värmekänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74181-34-3
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00671514
InChI-nyckel ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
PubChem CID 2733141
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l,3-dioxan-5-on
LEDER CC1(OCC(=O)CO1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Kokpunkt 40 °C till 46 °C (14 mmHg)
Brytningsindex 1.4315
Kvantitet 1 g
Beilstein 3061933
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 130.15
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.