Läs mer
2,2-dimetyl-1,3-dioxan-5-on, TRC
Produktkod. 30377103
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377103 5 g
30369971 1 g
30383981 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4728405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74181-34-3
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Synonym 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-1,3-dioxan-5-one
LEDER CC1(C)OCC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 130.063