Läs mer
2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion, 98 %
Produktkod. 10647164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647164 500 g Glasflaska 500g
10617352 25 g Glasflaska 25g
10421821 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198455000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-24-1
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00006638
InChI-nyckel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l,3-dioxan-4,6-dion
LEDER CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Färg Beige-Brun till Brun-Vit
Flampunkt >365 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Merck Index 15, 5885
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,5 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i etanol och kloroform
Formel vikt 144.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.