Läs mer
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate |
| CAS | 124635-82-1 |
| Molekylformel | C21H23FO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23FO4/c1-14(20(23)24-12-17-13-25-21(2,3)26-17)16-9-10-18(19(22)11-16)15-7-5-4-6-8-15/h4-11,14,17H,12-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C(=O)OCC1COC(C)(C)O1)c2ccc(c(F)c2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.4 |
| Formel vikt | 358.158 |